Få mere at vide
Thermo Scientific™ 11 mm Glass Crimp Top Vials
Artikelnummer. 11915713
Volumen (metrisk):
300 μl
425 μl
475μ L
500 μl
650 μl
0,9 ml
1,0 ml
1,2 ml
1,5 ml
1.5 mL
1,7 ml
2 ml
2,0 ml
2.0 mL
2,5 ml
4,0 ml
Type:
Crimp Top Vial
Hætteglas med kliklås
Krympe Top ColorBand-hætteglas
Krympe-/klikhætteglas
Krympetophætteglas
Snap-It Vial
Snap-It-hætteglas
Grundstil:
Deep Well Base
Dornbase
Flad bund
Flat Bottom
High Recovery
Høj genvinding
Indsæt hætteglas
Konisk
Konisk base
Rund bund
Smal konisk
Smeltet konisk
Markeringssted:
Blå
Grøn
Gul
Ja
Nej
No
Rød
Yes
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 12
Pakke med 500
Artikelnummer. 11915713
Brand: Thermo Scientific™ C40111
Use these 11 mm clear glass vials with snap caps or aluminum crimp seal closures.
Use Thermo Scientific™ 11 mm Glass Crimp Top Vials with aluminum crimp seal closures. These high-quality 11 mm glass vials are 2 mL, 12 x 32 mm and fit most brands of autosamplers. Made of superior quality 33 expansion borosilicate clear (Type 1, Class A), they meet all requirements of US, EU, JPN Pharmacopia. Choose from Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ and Thermo Scientific™ Chromacol™ brands.
Choose the right vial for your needs
  • Easy-to-fill wide neck opening vials require 6mm diameter micro-inserts
  • Identify sample and volume with graduated, write-on patch provided on certain vials
  • Get maximum sample extraction without need for separate inserts by using Microsampling and High Recovery Vials
  • Obtain optimal recovery of critical polar, labile or OH-interacting compounds using silanized (deactivated) glass (optional)
Select the insert for your sample
  • Polyspring inserts are self-aligning and provide a cushion against needle contact
  • Precision point inserts minimize residual sample loss
  • Pulled point inserts are an economical choice for noncritical applications
Autosampler compatibility*
Compatible with most HPLC and GC autosamplers
*See the Columns and Consumables Catalog for list of autosampler compatibility.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Target LoVial, 2mL Clear Glass Vial
Diameter (metrisk) åbning 11 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 12 mm
Farve Clear
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Glass
Volumen (metrisk) 2 ml
Volumen (metrisk) rest <170μL
Volumen (metrisk) Virker 1.8 mL
Grundstil Flad bund
Volumen (metrisk) i alt 2 mL
Lukketype Crimp Cap
Højde (metrisk) 32 mm
Mængde 100
Type Krympetophætteglas
Lukkestørrelse 11 mm
Markeringssted Nej
Volumen (metrisk) Brugbar 1.5 mL
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.