Få mere at vide
Thermo Scientific™ 11 mm Certificeret Clear Crimp Top Kit, 2mL, 11mm crimp/snap, klar I-D , sølvkrympning, Seal 2000 PTFE/RR
Artikelnummer. 10067114
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10067114
Brand: Thermo Scientific™ CERT401189W
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug certificerede rene hætteglas med lav partikel og lav baggrund til dine højfølsomme LC/MS- og GC/MS-applikationer. De er fuldt lottestet for 15 kritiske parametre.
Brug certificerede rene hætteglas med lav partikel og lav baggrund til dine højfølsomme LC/MS- og GC/MS-applikationer. De er fuldt lottestet for 15 kritiske parametre. Thermo Scientific™ Klare 11 mm Snap Top MS-certificerede hætteglas fås i 2 ml volumener. Septa er PTFE/klar silikone, forspaltet. Forrenset hætteglasemballage beskytter produktets integritet og lukninger med høj renhed pakket i lufttæt genlukkelig beholder.
Testet og certificeret til:
  • Op til 15 kritiske fysiske egenskaber, der påvirker hætteglassets ydeevne
  • Lav baggrund ved positiv ESI LC/MS
  • Lav baggrund af GC/MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Sølv
Oversigt 2 ml; 11mm Crimp/Snap;Slet ID; Sølv Crimp; Seal 2000 PTFE/RR
Farve Klar
Materiale Glas, PTFE
Volumen (metrisk) 2 mL
Septum Segl 2000, PTFE/RR
nr. pr. pakke 100
Produktlinje LC-GC CERT
Lukningsmateriale Seal 2000 PTFE, gummi
Lukketype Crimp Cap
Lukkestørrelse 11 mm
Markeringssted Ja
Til brug med (udstyr) Prøveudtagning i begrænset mængde
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.