Få mere at vide
Thermo Scientific™ 11 mm autosampler Snap-It Kasketter
Artikelnummer. 12443768
Farve:
Blå
Blue
Blå
Blå, Hvid, White
Blå, Klar, Rød, Clear, Red
Blå, Rød, Hvid, Red, White
Blå, Rød, Klar, Red, Clear
Blå, hvid, rød, White, Red
Clear
Grøn
Grøn
Grøn, Blå, Hvid, Blue, White
Grøn, Rød, Hvid, Red, White
Gul
Gul, Blå, Hvid, Blue, White
Gul, Hvid, White
Gul, Rød, Hvid, Red, White
Klar
Klar, Blå, Hvid, Blue, White
Klar, Hvid, White
Klar, Rød, Hvid, Red, White
Klar, Rød, Red
Lyserød, Klar, Rød, Clear, Red
Lyserød, Rød, Hvid, Red, White
Rød
Rød
Rød, Blå, Hvid, Blue, White
Rød, Hvid, White
Rød, Klar, Clear
Sort, Blå, Hvid, Blue, White
Sort, Klar, Rød, Clear, Red
Sort, rød, hvid, Red, White
Septum:
Blå PTFE/hvid silikone, præ-slidset
Blå silikone/PTFE
Hvid jomfru PTFE, 0,01 tomme
Hvid silikone/blå PTFE, præ-slidset
Hvid silikone/rød PTFE
Integreret støbt i polyethylen
Klar PTFE/Syntetisk rød gummi
PTFE-materiale
PTFE/Silicone/PTFE
PTFE/Syntetisk gummi
Rød PTFE/Hvid silikone
Rød PTFE/Hvid silikone, stjernespalte
Rød PTFE/Hvid silikone/Rød PTFE
Rød PTFE/hvid silikone, præ-slidset
Rød naturgummi/klar PTFE
Virgin PTFE, 0,01 in.
Virgin PTFE, 0,01 tomme
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 500
Farve (forsegling):
Hvid
Klar/Rød
Rød/Hvid/Rød
Artikelnummer. 12443768
Brand: Thermo Scientific™ C401155G
11 mm bred åbning Snap-It Caps og Septa er nemme at påføre og nemme at fjerne og fuldt kompatible med alle Snap-It hætteglas.
Eliminer behovet for crimpning eller afdækning af værktøjer med Thermo Scientific™ 11 mm bred åbning Snap-It Kasketter og Septa. De er nemme at påføre og nemme at fjerne og fuldt kompatible med alle Snap-It hætteglas. Det forstørrede åbne område gør det muligt for nålen at trænge igennem hele hætteglasåbningen. Disse kemisk inerte polyethylenhætter er velegnede til de fleste kromatografiapplikationer og er et økonomisk valg til rutinemæssige HPLC-, GC- og IC-applikationer, men med en lav forseglingsegenskab og ingen genforseglingskapacitet. Vælg mellem Thermo Scientific™ National™ og Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
  • Caps eliminate the need for crimping or de-capping tools
  • Easy to apply and easy to remove from vials
  • Available in a variety of colors and septa choices
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 11mm Snap-It Cap, 6mm hole
Farve Grøn, Blå, Hvid, Blue, White
Materiale PTFE, Silicone, Polyethylene
Forspaltet Yes
Volumen (metrisk) 2 mL
Septum Blå PTFE/hvid silikone, præ-slidset
Produktlinje National Snap-It
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 1.0 mm
Type Snap Cap
Lukkestørrelse 11 mm
Til brug med (udstyr) National 11 mm Snap-It Vials
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.