Få mere at vide
Thermo Scientific™ 11 mm autosampler Snap-It Kasketter
Artikelnummer. 11568180
Farve:
Blå
Black, Blue, White
Blue
Blue, Clear, Red
Blue, Red, Clear
Blue, Red, White
Blue, White
Blå
Blå, Klar, Rød, Clear, Red
Blå, hvid, rød, White, Red
Clear
Clear, Blue, White
Clear, Red
Clear, Red, White
Clear, White
Grøn
Green
Green, Red, White
Grøn
Grøn, Blå, Hvid, Blue, White
Gul
Klar
Pink, Clear, Red
Pink, Red, White
Rød
Red
Rød
Rød, Blå, Hvid, Blue, White
Rød, Hvid, White
Rød, Klar, Clear
Sort, Klar, Rød, Clear, Red
Sort, rød, hvid, Red, White
Yellow, Blue, White
Yellow, Red, White
Yellow, White
Septum:
Blue PTFE/White Silicone, Pre-slit
Blå PTFE/hvid silikone, præ-slidset
Blå silikone/PTFE
Clear PTFE/Synthetic Red Rubber
Hvid silikone/rød PTFE
Integral Molded in Polyethylene
Integreret støbt i polyethylen
Klar PTFE/Syntetisk rød gummi
PTFE-materiale
PTFE/Silicone/PTFE
PTFE/Syntetisk gummi
Red Natural Rubber/Clear PTFE
Red PTFE/White Silicone
Red PTFE/White Silicone, Pre-slit
Red PTFE/White Silicone, Star-slit
Rød PTFE/Hvid silikone
Rød PTFE/Hvid silikone/Rød PTFE
Virgin PTFE, 0,01 in.
Virgin PTFE, 0,01 tomme
White Silicone/Blue PTFE, Pre-slit
White Virgin PTFE, 0.01 in.
Farve (forsegling):
Hvid
Klar/Rød
Rød/Hvid/Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 500
Artikelnummer. 11568180
Brand: Thermo Scientific™ 11PSN(B)TST1
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
11 mm bred åbning Snap-It Caps og Septa er nemme at påføre og nemme at fjerne og fuldt kompatible med alle Snap-It hætteglas.
Eliminer behovet for crimpning eller afdækning af værktøjer med Thermo Scientific™ 11 mm bred åbning Snap-It Kasketter og Septa. De er nemme at påføre og nemme at fjerne og fuldt kompatible med alle Snap-It hætteglas. Det forstørrede åbne område gør det muligt for nålen at trænge igennem hele hætteglasåbningen. Disse kemisk inerte polyethylenhætter er velegnede til de fleste kromatografiapplikationer og er et økonomisk valg til rutinemæssige HPLC-, GC- og IC-applikationer, men med en lav forseglingsegenskab og ingen genforseglingskapacitet. Vælg mellem Thermo Scientific™ National™ og Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
  • Nem påføring og fjernelse
  • Forbedret tætning mod prøvefordampning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve (forsegling) Rød/Hvid/Rød
Oversigt 11 mm snaphætte, 6 mm hul
Farve Blå
Materiale PTFE, Silikone, Polyethylen
Septum PTFE/Silicone/PTFE
Mængde 500/Pk.
Tykkelse (metrisk) 1.0 mm
Type Snap Cap
Lukkestørrelse 11 mm
Til brug med (udstyr) 11 mm hætteglas med snaphætte
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.