Få mere at vide
- Home
- Products
- Hætteglas
- Autosampler-hætteglas, indsatser og lukninger
- Kun kromatografi autosampler hætteglas
- Thermo Scientific™ 11 mm autosampler Snap-It Kasketter
Thermo Scientific™ 11 mm autosampler Snap-It Kasketter
Artikelnummer. 10221145| Artikelnummer. | Farve | Septum | Farve (forsegling) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10221145 | Blå | Virgin PTFE, 0,01 in. | Hvid | Pakke med 100 |
| 13151763 | Lyserød, Klar, Rød, Clear, Red | Klar PTFE/Syntetisk rød gummi | - | Pakke med 100 |
| 13161763 | Lyserød, Rød, Hvid, Red, White | Rød PTFE/Hvid silikone | - | Pakke med 100 |
| 13171763 | Lyserød, Rød, Hvid, Red, White | Rød PTFE/hvid silikone, præ-slidset | - | Pakke med 100 |
| 11598240 | Clear | Integreret støbt i polyethylen | - | Pakke med 100 |
| 12463738 | Blå | Integreret støbt i polyethylen | - | Pakke med 100 |
| 12473738 | Grøn | Integreret støbt i polyethylen | - | Pakke med 100 |
| 12483738 | Rød | Integreret støbt i polyethylen | - | Pakke med 100 |
| 12403748 | Sort, Klar, Rød, Clear, Red | Klar PTFE/Syntetisk rød gummi | - | Pakke med 100 |
| 10406122 | Grøn | PTFE/Syntetisk gummi | Klar/Rød | Pakke med 100 |
| 12644045 | Rød, Klar, Clear | Klar PTFE/Syntetisk rød gummi | - | Pakke med 100 |
| 13160963 | Rød, Hvid, White | Rød PTFE/Hvid silikone/Rød PTFE | - | Pakke med 100 |
| 13190963 | Sort, rød, hvid, Red, White | Rød PTFE/Hvid silikone | - | Pakke med 100 |
| 12483758 | Rød, Hvid, White | Rød PTFE/Hvid silikone | - | Pakke med 100 |
| 12443768 | Grøn, Blå, Hvid, Blue, White | Blå PTFE/hvid silikone, præ-slidset | - | Pakke med 100 |
| 12613775 | Rød, Blå, Hvid, Blue, White | Blå PTFE/hvid silikone, præ-slidset | - | Pakke med 100 |
| 11518180 | Blå, Rød, Klar, Red, Clear | Rød naturgummi/klar PTFE | - | Pakke med 500 |
| 11578180 | Blå, Hvid, White | Hvid silikone/blå PTFE, præ-slidset | - | Pakke med 500 |
| 13476946 | Blå, Klar, Rød, Clear, Red | Klar PTFE/Syntetisk rød gummi | - | Pakke med 1000 |
| 11921563 | Klar, Rød, Red | Klar PTFE/Syntetisk rød gummi | - | Pakke med 100 |
| 11901583 | Blå, Klar, Rød, Clear, Red | Klar PTFE/Syntetisk rød gummi | - | Pakke med 100 |
| 15219106 | Lyserød, Klar, Rød, Clear, Red | Klar PTFE/Syntetisk rød gummi | - | Pakke med 100 |
| 12443748 | Klar, Hvid, White | Hvid jomfru PTFE, 0,01 tomme | - | Pakke med 100 |
| 12463748 | Grøn | Virgin PTFE, 0,01 in. | Hvid | Pakke med 100 |
| 12473748 | Rød | Virgin PTFE, 0,01 in. | Hvid | Pakke med 100 |
| 12483748 | Gul, Hvid, White | Hvid jomfru PTFE, 0,01 tomme | - | Pakke med 100 |
| 12493748 | Klar | PTFE/Silicone/PTFE | Rød/Hvid/Rød | Pakke med 100 |
| 10179614 | Blå | PTFE/Silicone/PTFE | Rød/Hvid/Rød | Pakke med 100 |
| 13170963 | Gul | PTFE/Silicone/PTFE | Rød/Hvid/Rød | Pakke med 100 |
| 12443758 | Klar, Rød, Hvid, Red, White | Rød PTFE/Hvid silikone | - | Pakke med 100 |
| 10547445 | Blå, Rød, Hvid, Red, White | Rød PTFE/Hvid silikone | - | Pakke med 100 |
| 12473758 | Grøn, Rød, Hvid, Red, White | Rød PTFE/Hvid silikone | - | Pakke med 100 |
| 15276896 | Lyserød, Rød, Hvid, Red, White | Rød PTFE/Hvid silikone | - | Pakke med 100 |
| 12493758 | Gul, Rød, Hvid, Red, White | Rød PTFE/Hvid silikone | - | Pakke med 100 |
| 13287579 | Klar, Blå, Hvid, Blue, White | Blå PTFE/hvid silikone, præ-slidset | - | Pakke med 100 |
| 10027634 | Blå, Hvid, White | Blå PTFE/hvid silikone, præ-slidset | - | Pakke med 100 |
| 12433768 | Sort, Blå, Hvid, Blue, White | Blå PTFE/hvid silikone, præ-slidset | - | Pakke med 100 |
| 12463768 | Gul, Blå, Hvid, Blue, White | Blå PTFE/hvid silikone, præ-slidset | - | Pakke med 100 |
| 10538785 | Klar, Rød, Hvid, Red, White | Rød PTFE/Hvid silikone, stjernespalte | - | Pakke med 100 |
| 11558180 | Blue | Integreret støbt i polyethylen | - | Pakke med 500 |
| 11538180 | Blå | PTFE-materiale | Hvid | Pakke med 500 |
| 11588180 | Blue | Blå silikone/PTFE | - | Pakke med 500 |
| 10064052 | Rød | Virgin PTFE, 0,01 tomme | Hvid | Pakke med 500 |
| 11548180 | Blå, hvid, rød, White, Red | Hvid silikone/rød PTFE | - | Pakke med 500 |
| 11568180 | Blå | PTFE/Silicone/PTFE | Rød/Hvid/Rød | Pakke med 500 |
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28013" for at få din tilbudspris.
Beskrivelse
Eliminer behovet for crimpning eller afdækning af værktøjer med Thermo Scientific™ 11 mm bred åbning Snap-It Kasketter og Septa. De er nemme at påføre og nemme at fjerne og fuldt kompatible med alle Snap-It hætteglas. Det forstørrede åbne område gør det muligt for nålen at trænge igennem hele hætteglasåbningen. Disse kemisk inerte polyethylenhætter er velegnede til de fleste kromatografiapplikationer og er et økonomisk valg til rutinemæssige HPLC-, GC- og IC-applikationer, men med en lav forseglingsegenskab og ingen genforseglingskapacitet. Vælg mellem Thermo Scientific™ National™ og Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
- Nem påføring og fjernelse
- Forbedret tætning mod prøvefordampning
Tekniske data
Tekniske data
| Farve (forsegling) | Hvid |
| Oversigt | 11 mm Snap-It Hætte, 6 mm hul |
| Farve | Blå |
| Materiale | PTFE, Polyethylen |
| Septum | Virgin PTFE, 0,01 in. |
| Produktlinje | National Snap-It |
| Mængde | 100/Pk. |
| Tykkelse (metrisk) | 0.25 mm |
| Lukkestørrelse | 11 mm |
| Til brug med (udstyr) | National 11 mm Snap-It Hætteglas |
| Produkttype | Snap Cap |
| Vis mere Vis mindre |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.