Få mere at vide
Thermo Scientific™ 11 mm autosampler Snap-It Kasketter
Beskrivelse
Eliminer behovet for crimpning eller afdækning af værktøjer med Thermo Scientific™ 11 mm bred åbning Snap-It Kasketter og Septa. De er nemme at påføre og nemme at fjerne og fuldt kompatible med alle Snap-It hætteglas. Det forstørrede åbne område gør det muligt for nålen at trænge igennem hele hætteglasåbningen. Disse kemisk inerte polyethylenhætter er velegnede til de fleste kromatografiapplikationer og er et økonomisk valg til rutinemæssige HPLC-, GC- og IC-applikationer, men med en lav forseglingsegenskab og ingen genforseglingskapacitet. Vælg mellem Thermo Scientific™ National™ og Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
- Easy application and removal
- Improved sealing against sample evaporation
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 11mm Snap-It Cap, 6mm hole |
| Farve | Blå, Hvid, White |
| Materiale | PTFE, Silicone, Polyethylene |
| Septum | Blå PTFE/hvid silikone, præ-slidset |
| Produktlinje | National Snap-It |
| Mængde | 100 |
| Tykkelse (metrisk) | 1.0 mm |
| Type | Snap Cap |
| Lukkestørrelse | 11 mm |
| Til brug med (udstyr) | National 11 mm Snap-It Vials |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.