Få mere at vide
Thermo Scientific™ 11mm Autosampler Inserts
Artikelnummer. p-6062327
Volumen (metrisk):
200μ l
250 til 450 μl
Type:
Autosampler hætteglasindsats
Støttehylster til hætteglas
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 12450088
Brand: Thermo Scientific™ C4012529L
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse 11 mm indsatser er lavet af klart glas eller polypropylen og fås i en række forskellige konfigurationer med brugbare volumener fra 250 μL til 450 μL.
Thermo Scientific™ National 11 mm Autosampler Vial indsatser er lavet af klart glas eller polypropylen og fås i en række forskellige konfigurationer til brug med HPLC eller GC autosampler hætteglas. Anvendelige volumener spænder fra 250 μL til 450 μL. Hvor niveauer af uorganiske ioner skal holdes på et absolut minimum, kan brugen af plast foretrækkes frem for det mere konventionelle glas. Vælg mellem Thermo Scientific™ National™ og Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
  • Trækspidsskær er et økonomisk valg til ikke-kritiske applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 5 mm
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 5 mm
Materiale Glas
Sterilitet Non-sterile
Engangs Single-use
Volumen (metrisk) 200μ l
Til brug med (applikation) Micro Sampling
Indsæt type Inserts for HPLC and GC Vials
Emballagetype 1 Pack of 100
Stil Pulled Point
Volumen (metrisk) rest <2μ L
Grundstil Konisk
Volumen (metrisk) i alt 200μ L
Højde (metrisk) 31 mm
Mængde 100
Certificeringer/compliance Analysecertifikat (COA), overensstemmelsescertifikat (COC)
Type Autosampler hætteglasindsats
Volumen (metrisk) Brugbar 175μ L
Til brug med (udstyr) 8 mm HPLC, GC Autosampler Vial
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.