Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ 31 mm glasindsatser til 2 ml smalle ID HPLC & GC hætteglas, niveau 3
Beskrivelse
Thermo Scientific™ National 11 mm Autosampler Vial indsatser er lavet af klart glas eller polypropylen og fås i en række forskellige konfigurationer til brug med HPLC eller GC autosampler hætteglas. Anvendelige volumener spænder fra 250 μL til 450 μL. Hvor niveauer af uorganiske ioner skal holdes på et absolut minimum, kan brugen af plast foretrækkes frem for det mere konventionelle glas. Vælg mellem Thermo Scientific™ National™ og Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
- Mikro-indsats
- Til brug med små åbningsflasker
- Klar
- Glas
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 5 mm |
| Materiale | Glas |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Mikroprøvetagning |
| Indsæt type | Indlæg til HPLC- og GC-ampuller |
| Emballagetype | 1 pakke med 100 |
| Volumen (metrisk) rest | 2 μl |
| Grundstil | Konisk, trukket punkt |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.