Få mere at vide
Thermo Scientific™ 11mm Autosampler Inserts
Beskrivelse
Thermo Scientific™ National 11 mm Autosampler Vial indsatser er lavet af klart glas eller polypropylen og fås i en række forskellige konfigurationer til brug med HPLC eller GC autosampler hætteglas. Anvendelige volumener spænder fra 250 μL til 450 μL. Hvor niveauer af uorganiske ioner skal holdes på et absolut minimum, kan brugen af plast foretrækkes frem for det mere konventionelle glas. Vælg mellem Thermo Scientific™ National™ og Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
- Pulled point inserts are an economical choice for non-critical applications
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Plastic Vial Support Sleeve for 09-CTV Only |
| Farve | Clear |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11 mm |
| Materiale | Polyethylene |
| Volumen (metrisk) | 250 til 450 μl |
| Mængde | 100 |
| Type | Støttehylster til hætteglas |
| Til brug med (udstyr) | 09-CTV Vial |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.