Få mere at vide
Thermo Scientific™ 11 mm monteret autosampler klar glas hætteglassæt, sølvforsegling, PTFE/rød gummiseptum
Artikelnummer. 12423728
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 12423728
Brand: Thermo Scientific™ C40111CV
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Spar tid og reducer risikoen for kontaminering ved at bruge dette bekvemmelighedssæt. Det inkluderer 100 klare hætteglas, der er formonteret med 100 gevindhætter og septa.
Spar tid under prøveforberedelse og reducer risikoen for kontaminering. hver Thermo Scientific™ National™ 11 mm klare hætteglas Convenience kits inkluderer 100 klare glas hætteglas færdigmonteret med 100 gevindhætter og septa. De er pakket i praktiske hætteglasbakker med klare låg.
  • Aluminiumsforsegling krympes på hætteglasset efter en udrensning med tørt nitrogen
  • Prøve tilsættes via injektion gennem septum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Sølv
Oversigt Klart glas; Sølvtætning, PTFE/Rød gummisepta
Farve Klar
Materiale Glas, PTFE, Gummi
Volumen (metrisk) 2 mL
Septum PTFE/rød gummi
nr. pr. pakke 100
Lukningsmateriale Aluminium
Lukketype Crimp Cap
Lukkestørrelse 11 mm
Markeringssted Nej
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.