Få mere at vide
Thermo Scientific™ 11 mm samlet ravfarvet glas autosampler hætteglassæt med ID, sølvforsegling, PTFE/rød gummisepta
Artikelnummer. 11991533
Skift visning
Farve:
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Farve unitSize
11991533 Ravgul Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 11991533 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. C40112WCV
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Spar tid og reducer risikoen for kontaminering ved at bruge dette bekvemmelighedssæt. Det inkluderer 100 ravfarvede hætteglas, der er formonteret med 100 krympede hætter og septa.
Spar tid under prøveforberedelse og reducer risikoen for kontaminering. hver Thermo Scientific™ National™ 11 mm ravfarvet hætteglas Convenience-sæt (samlet) inkluderer 100 ravgule hætteglas formonteret med 100 gevindhætter og septa. De er pakket i praktiske hætteglasbakker med klare låg.
  • Aluminiumsforsegling krympes på hætteglasset efter en udrensning med tørt nitrogen
  • Prøve tilsættes via injektion gennem septum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Sølv
Oversigt Amber Glas ID; Sølvtætning, PTFE/Rød gummisepta
Diameter (metrisk) Indvendig 12 mm
Farve Ravgul
Materiale Glas, PTFE, Gummi
Forspaltet Nej
Volumen (metrisk) 2 mL
Septum PTFE/rød gummi
Inkluderer Hætteglas: C4011-2W, lukning: C4011-1AP
nr. pr. pakke 100
Volumen (metrisk) i alt 2 mL
Lukningsmateriale Aluminium
Lukketype Crimp Cap, åben top, 5,5 mm hul
Lukkestørrelse 11 mm
Markeringssted Ja
Septa-størrelse (metrisk) 11 mm
Højde (metrisk) 32 mm
Produkttype Samlet Crimp Top Vial Convenience Kit, nitrogen renset
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.