Få mere at vide
Fisherbrand™ 11 mm aluminiumskrympeforsegling, sølv, centerhul, samlet septum
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Beige, Rød-orange
Beige, Rød-Orange, Red-Orange
Blå gennemsigtig, Hvid
Blå, Hvid
Fløde, Rød
Grå, Rød
Hvid
Klarlakeret
Mørkeblå, Hvid
Rød, Hvid
Rød-orange, Klarhed
Sølv, Rød, Rød-orange, Klarhed
Sølv, Rød-orange, Klarhed
Sort
Materiale (liner):
Aluminium
Naturgummi/TEF
Naturgummi/butyl/TEF
PTFE Virginal
PTFE/Butyl
Rødt gummi/PTFE
Rød gummi/PTFE
Silikone/PTFE
Viton 1A
Tykkelse (metrisk):
0,06 mm
0,25 mm
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | Aluminium |
| Farve | Klarlakeret |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11 mm |
| Materiale | Aluminium |
| Til brug med (applikation) | GC, HPLC |
| Mængde | 100 |
| Tykkelse (metrisk) | 0,06 mm |
| Type | Crimp Cap |