Få mere at vide
Fisherbrand™ 11 mm aluminiumskrympeforsegling, sølv, centerhul, samlet septum
Artikelnummer. 11864880 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Beige, Rød-orange
Beige, Rød-Orange, Red-Orange
Blå gennemsigtig, Hvid
Blå, Hvid
Fløde, Rød
Grå, Rød
Hvid
Klarlakeret
Mørkeblå, Hvid
Rød, Hvid
Rød-orange, Klarhed
Sølv, Rød, Rød-orange, Klarhed
Sølv, Rød-orange, Klarhed
Sort
Materiale (liner):
Aluminium
Naturgummi/TEF
Naturgummi/butyl/TEF
PTFE Virginal
PTFE/Butyl
Rødt gummi/PTFE
Rød gummi/PTFE
Silikone/PTFE
Viton 1A
Tykkelse (metrisk):
0,06 mm
0,25 mm
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 1000
Product Code. 11864880
Only null left
Add to basket
Add to basket
Krympelukninger i aluminium giver en sikker lækagebestandig tætning.
  • 11 mm
  • aluminium
  • Kasket
  • Klar
  • Center hul
  • Formonterede hætter og skillevægge er praktiske og minimerer forurening fra håndtering
  • Aluminiumtætninger skal påføres med et crimpværktøj
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale (liner) Silikone/PTFE
Farve Blå gennemsigtig, Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 11 mm
Materiale Aluminium
Til brug med (applikation) GC, HPLC
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 1,3 mm
Type Crimp Cap