Få mere at vide
- Home
- Products
- Hætteglas
- Autosampler-hætteglas, indsatser og lukninger
- Kun kromatografi autosampler hætteglas
- Fisherbrand™ 11 mm aluminiumskrympeforsegling, sølv, centerhul, samlet septum
Fisherbrand™ 11 mm aluminiumskrympeforsegling, sølv, centerhul, samlet septum
Artikelnummer. 11772418 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Farve:
Beige, Rød-orange
Beige, Rød-Orange, Red-Orange
Blå gennemsigtig, Hvid
Blå, Hvid
Fløde, Rød
Grå, Rød
Hvid
Klarlakeret
Mørkeblå, Hvid
Rød, Hvid
Rød-orange, Klarhed
Sølv, Rød, Rød-orange, Klarhed
Sølv, Rød-orange, Klarhed
Sort
Materiale (liner):
Aluminium
Naturgummi/TEF
Naturgummi/butyl/TEF
PTFE Virginal
PTFE/Butyl
Rødt gummi/PTFE
Rød gummi/PTFE
Silikone/PTFE
Viton 1A
Tykkelse (metrisk):
0,06 mm
0,25 mm
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
18 product options available for selection
| Artikelnummer. | Farve | Materiale (liner) | Tykkelse (metrisk) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11772418 | Rød, Hvid | Silikone/PTFE | 1,3 mm | Pakke med 1000 |
| 12646605 | Beige, Rød-Orange, Red-Orange | Rød gummi/PTFE | 1 mm | Pakke med 1000 |
| 11814890 | Grå, Rød | PTFE/Butyl | 1,3 mm | Pakke med 1000 |
| 16348357 | Klarlakeret | Aluminium | 0,06 mm | Pakke med 1000 |
| 11884880 | Mørkeblå, Hvid | Silikone/PTFE | 1,3 mm | Pakke med 1000 |
| 11737577 | Sølv, Rød-orange, Klarhed | Naturgummi/TEF | 1 mm | Pakke med 1000 |
| 11804890 | Grå, Rød | PTFE/Butyl | 1,3 mm | Pakke med 1000 |
| 16358357 | - | PTFE Virginal | 0,25 mm | - |
| 10051634 | Fløde, Rød | Silikone/PTFE | 1,5 mm | Pakke med 1000 |
| 11894880 | Rød-orange, Klarhed | Naturgummi/TEF | 1,3 mm | Pakke med 1000 |
| 11747577 | Hvid | PTFE Virginal | 0,25 mm | Pakke med 1000 |
| 10728468 | Beige, Rød-orange | Rødt gummi/PTFE | 1 mm | Pakke med 1000 |
| 11864880 | Blå gennemsigtig, Hvid | Silikone/PTFE | 1,3 mm | Pakke med 1000 |
| 11874880 | Sort | Viton 1A | 1 mm | Pakke med 1000 |
| 11782418 | Rød, Hvid | Silikone/PTFE | 1 mm | Pakke med 1000 |
| 11821653 | Sølv, Rød, Rød-orange, Klarhed | Naturgummi/butyl/TEF | 1 mm | Pakke med 1000 |
| 11792418 | Blå, Hvid | Silikone/PTFE | 1,5 mm | Pakke med 1000 |
| 15239468 | Rød-orange, Klarhed | Naturgummi/TEF | 1 mm | Pakke med 1000 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
Artikelnummer.
11772418
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Læg i indkøbskurv
1672.00 DKK valid until 2026-05-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28018" for at få din tilbudspris.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28018" for at få din tilbudspris.
Læg i indkøbskurv
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | Silikone/PTFE |
| Farve | Rød, Hvid |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11 mm |
| Materiale | Aluminium |
| Til brug med (applikation) | GC, HPLC |
| Mængde | 100 |
| Tykkelse (metrisk) | 1,3 mm |
| Produkttype | Crimp Cap |