Få mere at vide
Fisherbrand™ 11 mm aluminiumskrympetætning, rød, centerhul, samlet septum
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Beige, Rød-orange, Rød
Rød, Hvid
Rød, Rød-orange, Klarhed
Materiale (liner):
Naturgummi/butyl/TEF
Rødt gummi/PTFE
Silikone/PTFE
Tykkelse (metrisk):
1 mm
1,3 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | Rødt gummi/PTFE |
| Farve | Beige, Rød-orange, Rød |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11 mm |
| Materiale | Aluminium |
| Til brug med (applikation) | GC, HPLC |
| Mængde | 100 |
| Tykkelse (metrisk) | 1 mm |
| Type | Crimp Cap |