Få mere at vide
Fisherbrand™ 11 mm aluminiumskrympetætning, grøn, centerhul, samlet septum
Artikelnummer. 11874870 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Farve:
Beige, Rød-orange, Grøn
Rød, Hvid, Grøn
Rød, Rød-orange, Klarhed, Grøn
Materiale (liner):
Naturgummi/butyl/TEF
Rødt gummi/PTFE
Silikone/PTFE
Tykkelse (metrisk):
1 mm
1,3 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Materiale (liner) Tykkelse (metrisk) unitSize
11874870 Rød, Rød-orange, Klarhed, Grøn Naturgummi/butyl/TEF 1 mm Pakke med 1000
10237907 Beige, Rød-orange, Grøn Rødt gummi/PTFE 1 mm Pakke med 1000
10200025 Rød, Hvid, Grøn Silikone/PTFE 1,3 mm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11874870
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Krympelukninger i aluminium giver en sikker lækagebestandig tætning.
  • 11 mm
  • alu hætte
  • Grøn
  • Center hul
  • Formonterede hætter og skillevægge er praktiske og minimerer forurening fra håndtering
  • Aluminiumtætninger skal påføres med et crimpværktøj
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) Naturgummi/butyl/TEF
Farve Rød, Rød-orange, Klarhed, Grøn
Diameter (metrisk) Udvendig 11 mm
Materiale Aluminium
Til brug med (applikation) GC, HPLC
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Produkttype Crimp Cap