Få mere at vide
Fisherbrand™ 11 mm aluminiumskrympetætning, grøn, centerhul, samlet septum
Artikelnummer. 10237907 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Beige, Rød-orange, Grøn
Rød, Hvid, Grøn
Rød, Rød-orange, Klarhed, Grøn
Materiale (liner):
Naturgummi/butyl/TEF
Rødt gummi/PTFE
Silikone/PTFE
Tykkelse (metrisk):
1 mm
1.3 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 10237907
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Krympelukninger i aluminium giver en sikker lækagebestandig tætning.
  • 11 mm
  • alu hætte
  • Grøn
  • Center hul
  • Formonterede hætter og skillevægge er praktiske og minimerer forurening fra håndtering
  • Aluminiumtætninger skal påføres med et crimpværktøj
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) Rødt gummi/PTFE
Farve Beige, Rød-orange, Grøn
Diameter (metrisk) Udvendig 11 mm
Materiale Aluminium
Til brug med (applikation) GC, HPLC
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Type Crimp Cap