Få mere at vide
Fisherbrand™ 11 mm aluminiumskrympeforsegling, guld, centerhul, samlet septum
Artikelnummer. p-7113906 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Beige, Rød-orange, Guld
Rød, Hvid, Guld
Rød, Rød-orange, Klarhed, Guld
Materiale (liner):
Naturgummi/butyl/TEF
Rødt gummi/PTFE
Silikone/PTFE
Tykkelse (metrisk):
1 mm
1.3 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 10489734
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Krympelukninger i aluminium giver en sikker lækagebestandig tætning.
  • 11 mm
  • alu hætte
  • Guld
  • Center hul
  • Formonterede hætter og skillevægge er praktiske og minimerer forurening fra håndtering
  • Aluminiumtætninger skal påføres med et crimpværktøj
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) Naturgummi/butyl/TEF
Farve Rød, Rød-orange, Klarhed, Guld
Diameter (metrisk) Udvendig 11 mm
Materiale Aluminium
Til brug med (applikation) GC, HPLC
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Type Crimp Cap