Få mere at vide
Fisherbrand™ 11 mm aluminiumskrympeforsegling, guld, centerhul, samlet septum
Shop alle Fisherbrand produkterTekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | Rødt gummi/PTFE |
| Farve | Beige, Rød-orange, Guld |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11 mm |
| Materiale | Aluminium |
| Til brug med (applikation) | GC, HPLC |
| Mængde | 100 |
| Tykkelse (metrisk) | 1 mm |
| Produkttype | Crimp Cap |