Få mere at vide
Fisherbrand™ 11 mm aluminiumskrympetætning, blå, centerhul, samlet septum
Artikelnummer. p-7113907 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Beige, Rød-orange, Blå
Rød, Hvid, Blå
Rød, Rød-Orange, Gennemsigtig, Blå, Red-Orange, Transparent, Blue
Materiale (liner):
Naturgummi/Butyl/TEF
Rødt gummi/PTFE
Silikone/PTFE
Tykkelse (metrisk):
1 mm
1,3 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 11894870
Krympelukninger i aluminium giver en sikker lækagebestandig tætning.
  • 11mm
  • aluminum Cap
  • Blue
  • Center hole
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
  • Aluminum seals must be applied with a crimping tool
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) Naturgummi/Butyl/TEF
Farve Rød, Rød-Orange, Gennemsigtig, Blå, Red-Orange, Transparent, Blue
Diameter (metrisk) Udvendig 11 mm
Materiale Aluminum
Til brug med (applikation) GC, HPLC
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Type Crimp Cap