missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

11H-Benz[bc]aceanthrylene, TRC

Artikelnummer. 30343772
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30343772 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30343772 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB1834005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 11H-Benz[bc]aceanthrylene
CAS 202-94-8
Molekylær formel C19H12
Mængde 5 mg
Synonym 1',9-Methylene-1,2-benzanthracene, 1,12-Methylene-benz[a]anthracene
InChI formel InChI=1S/C19H12/c1-2-7-16-13(4-1)10-15-9-8-12-5-3-6-14-11-17(16)19(15)18(12)14/h1-10H,11H2
SMIL C1c2cccc3ccc4cc5ccccc5c1c4c23
IUPAC navn pentacyclo[14.2.1.02,7.09,18.012,17]nonadeca-1(18),2,4,6,8,10,12(17),13,15-nonaene
Molekylvægt (g/mol) 240.3
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.