missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(11E)-Tetradecen-1-yl Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-11-Tetradecen-1-yl acetate |
| CAS | 33189-72-9 |
| Molekylær formel | C16 H30 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 11-Tetradecen-1-ol','acetate','(11E)- (9CI), 11-Tetradecen-1-ol','acetate','(E)- (8CI), (E)-11-Tetradecen-1-ol acetate, (E)-11-Tetradecen-1-yl acetate, (E)-11-Tetradecenyl acetate, 11E-Tetradecenyl acetate, trans-11-Tetradecen-1-ol acetate, trans-11-Tetradecen-1-yl acetate, trans-11-Tetradecenol acetate, trans-11-Tetradecenyl acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H30O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-16(2)17/h4-5H,3,6-15H2,1-2H3/b5-4+ |
| SMIL | CC\C=C\CCCCCCCCCCOC(=O)C |
| IUPAC navn | [(E)-tetradec-11-enyl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.41 |
| Formel vægt | 254.2246 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?