Få mere at vide
(11bRS)-2-Benzoyl-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-4H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one, Mikromol™
Artikelnummer. 17987204
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17987204 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17987204 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0615.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(11bRS)-2-Benzoyl-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-4H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (11bRS)-2-Benzoyl-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-4H-pyrazino(2,1-a)isoquinolin-4-one
CAS 54761-87-4
Analyt- eller komponentnavne (11bRS)-2-Benzoyl-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-4H-pyrazino(2,1-a)isoquinolin-4-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H18 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Praziquantel Imp. A (EP), Praziquantel USP Related Compound A, Praziquantel USP RC A, 4H-Pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one, 2-benzoyl-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-, (11bRS)-2-Benzoyl-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-4H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one, Praziquantel Related Compound A, Praziquantel Impurity A
InChI formel InChI=1S/C19H18N2O2/c22-18-13-20(19(23)15-7-2-1-3-8-15)12-17-16-9-5-4-6-14(16)10-11-21(17)18/h1-9,17H,10-13H2
SMIL O=C(N1CC2N(CCc3ccccc23)C(=O)C1)c4ccccc4
IUPAC navn 2-benzoyl-3,6,7,11b-tetrahydro-1H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one
Molekylvægt (g/mol) 306.36
Mængde 25 mg
Formel vægt 306.1368 g/mol