missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
11beta-Hydroxyandrosta-1,4-dien-3,17-dione (11beta-Hydroxyboldon), Mikromol™
Beskrivelse
11beta-Hydroxyandrosta-1,4-dien-3,17-dione (11beta-Hydroxyboldion)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 11beta-Hydroxyboldione |
| CAS | 898-84-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 11beta-Hydroxyboldione |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C19 H24 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (11beta)-11-Hydroxy-androsta-1,4-diene-3,17-dione, Androsta-1,4-diene-3,17-dione, 11beta-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), 1,4-Androstadien-11beta-ol-3,17-dione, 11beta-Hydroxyandrosta-1,4-dien-3,17-dione, 11beta-Hydroxyandrosta-1,4-diene-3,17-dione, 11beta-Hydroxyboldione |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24O3/c1-18-8-7-12(20)9-11(18)3-4-13-14-5-6-16(22)19(14,2)10-15(21)17(13)18/h7-9,13-15,17,21H,3-6,10H2,1-2H3/t13-,14-,15-,17+,18-,19-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O |
| IUPAC navn | (8S,9S,10R,11S,13S,14S)-11-hydroxy-10,13-dimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]fenantren-3,17-dione |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?