Få mere at vide
11Beta-Hydroxy Progesterone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 11beta-Hydroxyprogesterone |
| Mængde | 500 mg |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Formel vægt | 330.2195 |
| Renhed | >95% (HPLC) |
| Molekylvægt (g/mol) | 330.46 |