Få mere at vide
11beta-Hydroxy-6alpha-methyl-1,4-androstadiene-3,17-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 11beta-Hydroxy-6alpha-methylandrosta-1,4-diene-3,17-dione |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26O3/c1-11-8-13-14-4-5-17(23)20(14,3)10-16(22)18(13)19(2)7-6-12(21)9-15(11)19/h6-7,9,11,13-14,16,18,22H,4-5,8,10H2,1-3H3/t11-,13-,14-,16-,18+,19-,20-/m0/s1 |
| Formel vægt | 314.1882 |
| Procent renhed | >95% |