Få mere at vide
11beta-Hydroxy-5alpha-Androstane-3,17-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 11beta-Hydroxy-5alpha-Androstane-3,17-dione |
| CAS | 599-11-1 |
| Molekylær formel | C19 H28 O3 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H28O3/c1-18-8-7-12(20)9-11(18)3-4-13-14-5-6-16(22)19(14,2)10-15(21)17(13)18/h11,13-15,17,21H,3-10H2,1-2H3/t11-,13-,14-,15-,17+,18-,19-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12CCC(=O)C[C@@H]1CC[C@H]3[C@@H]4CCC(=O)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23 |
| IUPAC navn | (5S,8S,9S,10S,11S,13S,14S)-11-hydroxy-10,13-dimethyl-2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 304.424 |
| Formel vægt | 304.204 |