Få mere at vide
11Beta-Hydroxy-3-oxo-androsta-1,4-diene-17Beta-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 11beta-Hydroxy-3-oxo-androsta-1,4-diene-17beta-carboxylic acid |
| CAS | 75448-51-0 |
| Molekylær formel | C20 H26 O4 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Androsta-1,4-diene-17-carboxylic acid, 11-hydroxy-3-oxo-, (11β,17β)-, Androsta-1,4-diene-17β-carboxylic acid, 11β-hydroxy-3-oxo- (6CI), (11β,17β)-11-Hydroxy-3-oxoandrosta-1,4-diene-17-carboxylic acid, 11β-Hydroxy-3-oxo-androsta-1,4-diene-17β-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26O4/c1-19-8-7-12(21)9-11(19)3-4-13-14-5-6-15(18(23)24)20(14,2)10-16(22)17(13)19/h7-9,13-17,22H,3-6,10H2,1-2H3,(H,23,24)/t13-,14-,15+,16-,17+,19-,20-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2C(=O)O |
| IUPAC navn | (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17S)-11-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-17-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 330.42 |
| Formel vægt | 330.1831 |