missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(11Beta)- 21-(Acetyloxy)-6-chloro-11,17-dihydroxypregna-1,4,6-triene-3,20-dione, TRC

Artikelnummer. 30325434
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30325434 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30325434 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1644755MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (11beta)- 21-(Acetyloxy)-6-chloro-11,17-dihydroxypregna-1,4,6-triene-3,20-dione
CAS 5383-17-5
Molekylær formel C23H27ClO6
Mængde 5 mg
Synonym 6-Chloro-11β,17,21-trihydroxypregna-1,4,6-triene-3,20-dione 21-Acetate
InChI formel InChI=1S/C23H27ClO6/c1-12(25)30-11-19(28)23(29)7-5-15-14-9-17(24)16-8-13(26)4-6-21(16,2)20(14)18(27)10-22(15,23)3/h4,6,8-9,14-15,18,20,27,29H,5,7,10-11H2,1-3H3/t14?,15?,18-,20?,21-,22-,23-/m0/s1
SMIL CC(=O)OCC(=O)[C@]1(CCC2[C@@]1(CC(C3C2C=C(C4=CC(=O)C=C[C@]34C)Cl)O)C)O
IUPAC navn 2-((10R,11S,13S,17R)-6-chloro-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-decahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)-2-oxoethyl acetate
Molekylvægt (g/mol) 434.91
Formel vægt 434.15
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.