missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(11Beta)- 21-(Acetyloxy)-6-chloro-11,17-dihydroxypregna-1,4,6-triene-3,20-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (11beta)- 21-(Acetyloxy)-6-chloro-11,17-dihydroxypregna-1,4,6-triene-3,20-dione |
| CAS | 5383-17-5 |
| Molekylær formel | C23H27ClO6 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 6-Chloro-11β,17,21-trihydroxypregna-1,4,6-triene-3,20-dione 21-Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27ClO6/c1-12(25)30-11-19(28)23(29)7-5-15-14-9-17(24)16-8-13(26)4-6-21(16,2)20(14)18(27)10-22(15,23)3/h4,6,8-9,14-15,18,20,27,29H,5,7,10-11H2,1-3H3/t14?,15?,18-,20?,21-,22-,23-/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)OCC(=O)[C@]1(CCC2[C@@]1(CC(C3C2C=C(C4=CC(=O)C=C[C@]34C)Cl)O)C)O |
| IUPAC navn | 2-((10R,11S,13S,17R)-6-chloro-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-decahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)-2-oxoethyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 434.91 |
| Formel vægt | 434.15 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?