missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(11Beta,17Z)-20-(Acetyloxy)-11-hydroxy-3-oxopregna-1,4,17(20)-trien-21-al, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (11beta,17Z)-20-(Acetyloxy)-11-hydroxy-3-oxopregna-1,4,17(20)-trien-21-al |
| CAS | 118866-09-4 |
| Molekylær formel | C23H28O5 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H28O5/c1-13(25)28-20(12-24)18-7-6-17-16-5-4-14-10-15(26)8-9-22(14,2)21(16)19(27)11-23(17,18)3/h8-10,12,16-17,19,21,27H,4-7,11H2,1-3H3/b20-18-/t16-,17-,19-,21+,22-,23-/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)O\C(=C/1\CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C)\C=O |
| IUPAC navn | [(1Z)-1-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S)-11-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-ylidene]-2-oxoethyl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 384.47 |
| Formel vægt | 384.1937 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?