Få mere at vide
(11Beta,17E)-11,20-dihydroxy-3-oxo-pregna-4,17(20)-dien-21-al, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (11beta,17E)-11,20-dihydroxy-3-oxo-pregna-4,17(20)-dien-21-al |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h9,11,14-15,17,19,24-25H,3-8,10H2,1-2H3/b18-16+/t14-,15-,17-,19+,20-,21-/m0/s1 |
| Formel vægt | 344.1988 |