Få mere at vide
11beta,17alpha-Dihydroxy-17-[(phosphonooxy)methyl]-D-homoandrosta-1,4-diene-3,17a-dione (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 11beta,17alpha-Dihydroxy-17-[(phosphonooxy)methyl]-D-homoandrosta-1,4-diene-3,17a-dione |
| Analyt- eller komponentnavne | 11beta,17alpha-Dihydroxy-17-[(phosphonooxy)methyl]-D-homoandrosta-1,4-diene-3,17a-dione |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H29 O8 P |
| Synonym | Prednisolone Sodium Phosphate USP Impurity A, ((2S,4aS,4bS,10aR,10bS,11S,12aS)-2,11-dihydroxy-10a,12a-dimethyl-1,8-dioxo-1,2,3,4,4a,4b,5,6,8,10a,10b,11,12,12a-tetradecahydrochrysen-2-yl)methyl dihydrogen phosphate, Prednisolone Sodium Phosphate USP Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C21H29O8P/c1-19-7-5-13(22)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(25,11-29-30(26,27)28)18(24)20(15,2)10-16(23)17(14)19/h5,7,9,14-17,23,25H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3,(H2,26,27,28)/t14-,15-,16-,17+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@](COP(O)(O)=O)(O)C4=O)=C1 |
| IUPAC navn | ((2S,4aS,4bS,10aR,10bS,11S,12aS)-2,11-dihydroxy-10a,12a-dimethyl-1,8-dioxo-1,2,3,4,4a,4b,5,6,8,10a,10b,11,12,12a-tetradecahydrochrysen-2-yl)methyl dihydrogen phosphate |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Vis mere |