missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

11Beta,17,20Beta,21-Tetrahydroxypregna-1,4-dien-3-one 21-Acetate, TRC

Artikelnummer. 30419097
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30419097 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30419097 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT29608525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 11beta,17,20beta,21-Tetrahydroxypregna-1,4-dien-3-one 21-Acetate
CAS 96346-38-2
Molekylær formel C23H32O6
Mængde 25 mg
Synonym 21-(Acetyloxy)-11,17,20-trihydroxy-pregna-1,4-dien-3-one 21-Acetate
InChI formel InChI=1S/C23H32O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h6,8,10,16-20,26-28H,4-5,7,9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,19+,20+,21?,22?,23-/m0/s1
SMIL [H][C@]12[C@]3([H])CCC4=CC(C=C[C@]4(C)[C@@]3([H])[C@@H](O)C[C@]1(C)[C@]([C@H](O)COC(C)=O)(O)CC2)=O
IUPAC navn (R)-2-((8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)-2-hydroxyethyl acetate
Molekylvægt (g/mol) 404.5
Formel vægt 404.22
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.