Få mere at vide
(11Beta,16Beta)-9-Fluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregn-4-ene-3,20-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (11beta,16beta)-9-Fluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregn-4-ene-3,20-dione |
| CAS | 560-34-9 |
| Molekylær formel | C22H31FO5 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Betamethasone Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C22H31FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h9,12,15-17,24,26,28H,4-8,10-11H2,1-3H3/t12-,15-,16-,17-,19-,20-,21-,22-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@@]12[C@](O)([C@H](C[C@]1([C@@]3(CCC4=CC(CC[C@@]4([C@]3([C@H](C2)O)F)C)=O)[H])[H])C)C(CO)=O |
| IUPAC navn | (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-1,2,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 394.48 |
| Formel vægt | 394.22 |