Få mere at vide
11beta,16alpha-Dihydroxyandrosta-1,4-diene-3,17-dione 16-Butyrate, Mikromol™
Artikelnummer. 17960646
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17960646 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17960646 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0204.100025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
11beta,16alpha-Dihydroxyandrosta-1,4-diene-3,17-dione 16-Butyrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 11beta,16alpha-Dihydroxyandrosta-1,4-diene-3,17-dione 16-Butyrate
CAS 85234-64-6
Analyt- eller komponentnavne 11beta,16alpha-Dihydroxyandrosta-1,4-diene-3,17-dione 16-Butyrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H30 O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Androsta-1,4-diene-3,17-dione, 11-hydroxy-16-(1-oxobutoxy)-, (11β,16α)-, (11β,16α)-11-Hydroxy-16-(1-oxobutoxy)androsta-1,4-diene-3,17-dione, 11β,16α-Dihydroxyandrosta-1,4-diene-3,17-dione 16-Butyrate
InChI formel InChI=1S/C23H30O5/c1-4-5-19(26)28-18-11-16-15-7-6-13-10-14(24)8-9-22(13,2)20(15)17(25)12-23(16,3)21(18)27/h8-10,15-18,20,25H,4-7,11-12H2,1-3H3/t15-,16-,17-,18+,20+,22-,23-/m0/s1
SMIL CCCC(=O)O[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]2(C)C1=O
IUPAC navn [(8S,9S,10R,11S,13S,14S,16R)-11-hydroxy-10,13-dimethyl-3,17-dioxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-16-yl] butanoate
Molekylvægt (g/mol) 386.48
Mængde 25 mg
Formel vægt 386.2093 g/mol