Få mere at vide
(11Beta,16Alpha)-9-Fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-21-(phosphonooxy)-pregna-1,4-diene-3,20-dione Monosodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dexamethasone monosodium phosphate |
| CAS | 1869-92-7 |
| Molekylær formel | C22 H29 F O8 P . Na |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 9-Fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-21-(phosphonooxy)-pregna-1,4-diene-3,20-dione Monosodium Salt, 9-Fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dione 21-Phosphate Monosodium Salt, (11Beta,16Alpha)-9-Fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-21-(phosphonooxy)-pregna-1,4-diene-3,20-dione Monosodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C22H30FO8P.Na/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-19(13,2)21(15,23)17(25)10-20(16,3)22(12,27)18(26)11-31-32(28,29)30;/h6-7,9,12,15-17,25,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3,(H2,28,29,30);/q;+1/p-1/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+;/m1./s1 |
| SMIL | [Na+].C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COP(=O)(O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;[2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxo-ethyl] hydrogen phosphate |
| Molekylvægt (g/mol) | 494.42 |
| Formel vægt | 494.1482 |