missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(11Beta,16Alpha)-21-(Acetyloxy)-9-fluoro-11,16,17-trihydroxy-pregna-1,4,14-triene-3,20-dione, TRC

Artikelnummer. 30328660
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30328660 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30328660 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1874555MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (11beta,16alpha)-21-(Acetyloxy)-9-fluoro-11,16,17-trihydroxy-pregna-1,4,14-triene-3,20-dione
CAS 131918-74-6
Molekylær formel C23H27FO7
Mængde 5 mg
Synonym (11B,16A)-21-(Acetyloxy)-9-Fluoro-11,16,17-Trihydroxy-Pregna-1,4,14-Triene-3,20-Dione
InChI formel InChI=1S/C23H27FO7/c1-12(25)31-11-19(29)23(30)17(27)9-16-15-5-4-13-8-14(26)6-7-20(13,2)22(15,24)18(28)10-21(16,23)3/h6-9,15,17-18,27-28,30H,4-5,10-11H2,1-3H3/t15-,17+,18-,20-,21-,22-,23-/m0/s1
SMIL CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)[C@H](O)C=C2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C
IUPAC navn [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,16R,17S)-9-fluoro-11,16,17-trihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,16-hexahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 434.45
Formel vægt 434.1741
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.