Få mere at vide
(11Beta,16Alpha,17Alpha)-9-Chloro-17-(2,2-dioxido-5H-1,2-oxathiol-4-yl)-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-11-hydroxy-16-methyl-androsta-1,4-dien-3-one Mometasone Furoate Impurity B, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[9-Chloro-17-[(furan-2-ylcarbonyl)oxy]-11beta-hydroxy-16alpha-methyl-3-oxoandrosta-1,4-dien-17beta-yl]-5H-1,2-oxathiole 2,2-Dioxide |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H31ClO8S/c1-16-11-21-20-7-6-17-12-19(30)8-9-25(17,2)27(20,29)23(31)13-26(21,3)28(16,18-14-36-38(33,34)15-18)37-24(32)22-5-4-10-35-22/h4-5,8-10,12,15-16,20-21,23,31H,6-7,11,13-14H2,1-3H3/t16-,20+,21+,23+,25+,26+,27+,28+/m1/s1 |
| Formel vægt | 562.1428 |