missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
11beta,16alpha,17,21-Tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione (16alpha-Hydroxyprednisolone), Mikromol™
Beskrivelse
11beta,16alpha,17,21-Tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione (16alpha-Hydroxyprednisolone)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 16alpha-Hydroxyprednisolone (11beta,16alpha,17,21-Tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione) |
| CAS | 13951-70-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 16alpha-Hydroxyprednisolone (11beta,16alpha,17,21-Tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione) |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C21 H28 O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 11beta,16alpha,17,21-Tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, Budesonide Imp. A (EP), 16alpha-Hydroxyprednisolone, Budesonide Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O6/c1-19-6-5-12(23)7-11(19)3-4-13-14-8-16(25)21(27,17(26)10-22)20(14,2)9-15(24)18(13)19/h5-7,13-16,18,22,24-25,27H,3-4,8-10H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16+,18+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1C[C@@H](O)[C@]2(O)C(=O)CO |
| IUPAC navn | (8S,9S,10R,11S,13S,14S,16R,17S)-11,16,17-trihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?