missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(11Beta,16Alpha)-11-Hydroxy-16-(1-oxobutoxy)-androsta-1,4-diene-3,17-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 11beta,16alpha-Dihydroxyandrosta-1,4-diene-3,17-dione 16-Butyrate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H30O5/c1-4-5-19(26)28-18-11-16-15-7-6-13-10-14(24)8-9-22(13,2)20(15)17(25)12-23(16,3)21(18)27/h8-10,15-18,20,25H,4-7,11-12H2,1-3H3/t15-,16-,17-,18+,20+,22-,23-/m0/s1 |
| Formel vægt | 386.2093 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?