missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(11Beta,16Alpha)-11-Hydroxy-16-(1-oxobutoxy)-androsta-1,4-diene-3,17-dione, TRC

Artikelnummer. 17920445
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17920445 100 mg
17962605 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17920445 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH825715100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 85234-64-6
Molekylær formel C23 H30 O5
Molekylvægt (g/mol) 386.48
Synonym Androsta-1,4-diene-3,17-dione, 11-hydroxy-16-(1-oxobutoxy)-, (11β,16α)-, (11β,16α)-11-Hydroxy-16-(1-oxobutoxy)androsta-1,4-diene-3,17-dione, 11β,16α-Dihydroxyandrosta-1,4-diene-3,17-dione 16-Butyrate
IUPAC navn [(8S,9S,10R,11S,13S,14S,16R)-11-hydroxy-10,13-dimethyl-3,17-dioxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-16-yl] butanoate
SMIL CCCC(=O)O[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]2(C)C1=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 11beta,16alpha-Dihydroxyandrosta-1,4-diene-3,17-dione 16-Butyrate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C23H30O5/c1-4-5-19(26)28-18-11-16-15-7-6-13-10-14(24)8-9-22(13,2)20(15)17(25)12-23(16,3)21(18)27/h8-10,15-18,20,25H,4-7,11-12H2,1-3H3/t15-,16-,17-,18+,20+,22-,23-/m0/s1
Formel vægt 386.2093
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.