Få mere at vide
(11Beta,16Alpha)-11,16-Dihydroxyandrosta-1,4-diene-3,17-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (11beta,16alpha)-11,16-Dihydroxyandrosta-1,4-diene-3,17-dione |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24O4/c1-18-6-5-11(20)7-10(18)3-4-12-13-8-14(21)17(23)19(13,2)9-15(22)16(12)18/h5-7,12-16,21-22H,3-4,8-9H2,1-2H3/t12-,13-,14+,15-,16+,18-,19-/m0/s1 |
| Formel vægt | 316.1675 |