Få mere at vide
(11Beta)-11,17-Dihydroxy-21-(2-oxopropoxy)pregn-4-ene-3,20-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (11Beta)-11,17-Dihydroxy-21-(2-oxopropoxy)pregn-4-ene-3,20-dione |
| CAS | 1233011-24-9 |
| Molekylær formel | C24 H34 O6 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 21-(2-Oxopropoxy) Hydrocortisone |
| InChI formel | InChI=1S/C24H34O6/c1-14(25)12-30-13-20(28)24(29)9-7-18-17-5-4-15-10-16(26)6-8-22(15,2)21(17)19(27)11-23(18,24)3/h10,17-19,21,27,29H,4-9,11-13H2,1-3H3/t17-,18-,19-,21+,22-,23-,24-/m0/s1 |
| SMIL | O=C1C=C2CCC3C4CCC(O)(C(=O)COCC(=O)C)C4(C)CC(O)C3C2(C)CC1 |
| IUPAC navn | (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-17-(2-acetonyloxyacetyl)-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 418.52 |
| Formel vægt | 418.2355 |