missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(11b)-21-(Acetyloxy)-9-bromo-11-(formyloxy)-pregna-1,4,16-triene-3,20-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (11beta)-21-(Acetyloxy)-9-bromo-11-(formyloxy)-pregna-1,4,16-triene-3,20-dione |
| CAS | 1485182-27-1 |
| Molekylær formel | C24H27BrO6 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H27BrO6/c1-14(27)30-12-20(29)19-7-6-17-18-5-4-15-10-16(28)8-9-23(15,3)24(18,25)21(31-13-26)11-22(17,19)2/h7-10,13,17-18,21H,4-6,11-12H2,1-3H3/t17-,18-,21-,22-,23-,24-/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)OCC(=O)C1=CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Br)[C@H](C[C@]12C)OC=O |
| IUPAC navn | [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S)-9-bromo-11-formyloxy-10,13-dimethyl-3-oxo-7,8,11,12,14,15-hexahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 491.38 |
| Formel vægt | 490.0991 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?