Få mere at vide
11b,17a,21-Tris(acetyloxy)pregn-4-ene-3,20-dione, TRC
Artikelnummer. 30450944
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30450944 5 g
1 options
Artikelnummer. 30450944 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT8750205G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrocortisone 11,17,21-Triacetate
CAS 3517-51-9
Molekylær formel C27 H36 O8
Mængde 5 g
Synonym Hydrocortisone 11,17,21-Triacetate, Pregn-4-ene-3,20-dione','11,17,21-tris(acetyloxy)-','(11β)-, Cortisol','triacetate (6CI,7CI,8CI), (11β)-11,17,21-Tris(acetyloxy)pregn-4-ene-3,20-dione, Hydrocortisone 11β,17α,21-triacetate, Hydrocortisone triacetate
InChI formel InChI=1S/C27H36O8/c1-15(28)33-14-23(32)27(35-17(3)30)11-9-21-20-7-6-18-12-19(31)8-10-25(18,4)24(20)22(34-16(2)29)13-26(21,27)5/h12,20-22,24H,6-11,13-14H2,1-5H3/t20-,21-,22-,24+,25-,26-,27-/m0/s1
SMIL CC(=O)OCC(=O)[C@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@H](C[C@]12C)OC(=O)C)OC(=O)C
IUPAC navn [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-diacetyloxy-10,13-dimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 488.57
Formel vægt 488.241