Få mere at vide
(11b,16b)-11-Hydroxy-16-methyl-17,21-bis(1-oxopropoxy)-pregna-1,4-diene-3,20-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (11beta,16beta)-11-Hydroxy-16-methyl-17,21-bis(1-oxopropoxy)-pregna-1,4-diene-3,20-dione |
| CAS | 71934-47-9 |
| Molekylær formel | C28H38O7 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C28H38O7/c1-6-23(32)34-15-22(31)28(35-24(33)7-2)16(3)12-20-19-9-8-17-13-18(29)10-11-26(17,4)25(19)21(30)14-27(20,28)5/h10-11,13,16,19-21,25,30H,6-9,12,14-15H2,1-5H3/t16-,19-,20-,21-,25+,26-,27-,28-/m0/s1 |
| SMIL | CCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(OC(=O)CC)[C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C |
| IUPAC navn | [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,16S,17R)-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-17-propanoyloxy-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 486.6 |
| Formel vægt | 486.2618 |