missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(11b,16a)-9-Fluoro-11,21,21-trihydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]pregna-1,4-diene-3,20-dione, TRC

Artikelnummer. 30404820
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30404820 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30404820 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF596045500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 9-Fluoro-11beta,21,21-trihydroxy-16alpha,17-(1-methylethylidenedioxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione
CAS 161740-69-8
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C24 H31 F O7
Mængde 500 mg
Synonym 9-Fluoro-11beta,21,21-trihydroxy-16alpha,17-(1-methylethylidenedioxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione, Triamcinolone Acetonide Imp. C (Pharmeuropa), Triamcinolone Acetonide 21-Aldehyde Hydrate
InChI formel InChI=1S/C24H31FO7/c1-20(2)31-17-10-15-14-6-5-12-9-13(26)7-8-21(12,3)23(14,25)16(27)11-22(15,4)24(17,32-20)18(28)19(29)30/h7-9,14-17,19,27,29-30H,5-6,10-11H2,1-4H3/t14-,15-,16-,17+,21-,22-,23-,24-/m0/s1
SMIL CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)C(O)O
IUPAC navn 9-Fluoro-11beta,21,21-trihydroxy-16alpha,17-(1-methylethylidenedioxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione
Molekylvægt (g/mol) 450.5
Formel vægt 450.2054
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.