Få mere at vide
(11b,16a)-21-(Acetyloxy)-11,16,17-trihydroxypregna-1,4,14-triene-3,20-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (11beta,16alpha)-21-(Acetyloxy)-11,16,17-trihydroxypregna-1,4,14-triene-3,20-dione |
| CAS | 131918-72-4 |
| Molekylær formel | C23H28O7 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Budesonide 1,4,14-Triene Triol Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C23H28O7/c1-12(24)30-11-19(28)23(29)18(27)9-16-15-5-4-13-8-14(25)6-7-21(13,2)20(15)17(26)10-22(16,23)3/h6-9,15,17-18,20,26-27,29H,4-5,10-11H2,1-3H3/t15-,17-,18+,20+,21-,22-,23-/m0/s1 |
| SMIL | O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)C3=C[C@@H](O)[C@]4(O)C(COC(C)=O)=O)=C1 |
| IUPAC navn | [2-oxo-2-[(8R,9S,10R,11S,13S,16R,17S)-11,16,17-trihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-7,8,9,11,12,16-hexahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]ethyl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 416.46 |
| Formel vægt | 416.1835 |