Få mere at vide
11alpha-Hydroxyprogesterone, Mikromol™
Beskrivelse
11alpha-Hydroxyprogesterone
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 11a-Hydroxyprogesterone |
| CAS | 80-75-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 11a-Hydroxyprogesterone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H30 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 11alpha-Hydroxyprogesterone |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O3/c1-12(22)16-6-7-17-15-5-4-13-10-14(23)8-9-20(13,2)19(15)18(24)11-21(16,17)3/h10,15-19,24H,4-9,11H2,1-3H3/t15-,16+,17-,18+,19+,20-,21+/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@H](O)C[C@]12C |
| IUPAC navn | (8S,9S,10R,11R,13S,14S,17S)-17-acetyl-11-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Vis mere |